380369
o-Tolidine dihydrochloride
97%
Sinonimo/i:
3,3′-Dimethylbenzidine dihydrochloride, 4,4′-Bianisidine dihydrochloride, 4,4′-Diamino-3,3′-dimethylbiphenyl dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stringa SMILE
Cl.Cl.Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2.2ClH/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Attenzione
Prodotto comparabile
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?