403024
Cobalt(II) acetate tetrahydrate
ACS reagent, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Cobaltous acetate tetrahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥98.0%
98.0-102.0% (ACS specification)
Forma fisica
crystalline powder
granular
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cobalt
Impurezze
≤0.01% insolubles
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.01%
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Co]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Co.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- cobalt nanoparticles
- cobalt(II)–aminophenyltetrazolate coordination polymer
- tricobalt complexes with mixed μ-acetato and μ-pyrazolato ligands
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3