Documenti fondamentali
379484
Sigma-Aldrich
Sodium benzyloxide solution
1.0 M in benzyl alcohol
Sinonimo/i:
Sodium benzenemethanolate, Sodium benzylate, Sodium phenylmethoxide
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2ONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Per informazioni sul prodotto 379484, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
for analytical purposes
Stato
liquid
Concentrazione
1.0 M in benzyl alcohol
P. ebollizione
203-205 °C
Densità
1.077 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7O.Na/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2;/q-1;+1
LFQULJPVXNYWAG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)