318191
Sodium phenoxide trihydrate
98%
Sinonimo/i:
Sodium phenolate
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: sodium
Punto di fusione
61-64 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.Na.3H2O/c7-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5,7H;;3*1H2/q;+1;;;/p-1
QAJGUMORHHJFNJ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
<li><strong>High-throughput quantification of ammonium content in Arabidopsis</strong>: Research utilizing sodium phenoxide trihydrate for detecting ammonium content in Arabidopsis thaliana leaves (Vega-Mas et al., 2015).</li>
<li><strong>Catalytic hydrolytic cleavage and oxy-cleavage of lignin linkages</strong>: Study on the effectiveness of sodium phenoxide trihydrate in the catalytic cleavage of lignin linkages (Xia et al., 2014).</li>
<li><strong>Ultrasonic-assisted technique as a novel method for removal of naphthenic acid from model oil using piperidinium-based ionic liquids</strong>: Investigation on the use of sodium phenoxide trihydrate in the synthesis of ionic liquids for removing naphthenic acid (Khaidzir et al., 2021).</li>
</ul>
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?