Documenti fondamentali
378283
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylsilane
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2Si(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.32
Beilstein:
1928113
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. ebollizione
187-190 °C (lit.)
Densità
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16Si/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3
MRIWRLGWLMRJIW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bulletin de la Societe Chimique De France, 90, 11-11 (1985)