If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 105,00 € 78,75 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 198,00 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 437,00 € |
Informazioni su questo articolo
78,75 €
Prezzo di listino105,00 €Risparmia il 25%vapor pressure
4.44 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
impurities
<3% tetrahydrofuran
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C=C
InChI
1S/C5H12Si/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI key
GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 99% | assay 98% | assay 98% |
| density 0.684 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.873 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.715 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.167 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.391 (lit.) | refractive index n20/D 1.491 (lit.) | refractive index n20/D 1.422 (lit.) | refractive index n20/D 1.466 (lit.) |
| bp 55 °C (lit.) | bp 168-170 °C (lit.) | bp 112-114 °C (lit.) | bp 50-51 °C/52 mmHg (lit.) |
| vapor pressure 4.44 psi ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure - |
| impurities <3% tetrahydrofuran | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinyltrimethylsilane
signalword
Danger
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-11.2 °F
flash_point_c
-24 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
754-05-2 + 109-99-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 risposta-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf