Documenti fondamentali
378275
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylresorcinol
95%
Sinonimo/i:
β-Orcinol
Scegli un formato
1 G
49,70 €
49,70 €
Prezzo di listino99,40 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
49,70 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H2-1,3-(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
49,70 €
Prezzo di listino99,40 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
P. ebollizione
277 °C (lit.)
Punto di fusione
157-162 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(O)c(C)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-3-7(9)6(2)8(10)4-5/h3-4,9-10H,1-2H3
GHVHDYYKJYXFGU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4