223328
Tungstic acid
99%
Sinonimo/i:
dihydroxy(dioxo)tungsten
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Densità
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[W](O)(=O)=O
InChI
1S/2H2O.2O.W/h2*1H2;;;/q;;;;+2/p-2
CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3