Key Documents
375799
Sigma-Aldrich
L-Serinamide hydrochloride
98%
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(NH2)CONH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +14°, c = 1 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
185-188 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].N[C@@H](CO)C(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O2.ClH/c4-2(1-6)3(5)7;/h2,6H,1,4H2,(H2,5,7);1H/t2-;/m0./s1
VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3