Documenti fondamentali
374407
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorostyrene
99%, contains 0.25% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinonimo/i:
2-Ethenyl-1,3-difluorobenzene
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Stato
liquid
contiene
0.25% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
P. ebollizione
59 °C/51 mmHg (lit.)
Densità
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cccc(F)c1C=C
InChI
1S/C8H6F2/c1-2-6-7(9)4-3-5-8(6)10/h2-5H,1H2
SFHOANYKPCNYMB-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)