374377
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde
98%
Sinonimo/i:
1-Formylethylidenetriphenylphosphorane
Scegli un formato
120,00 €
Prezzo di listino240,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
120,00 €
Prezzo di listino240,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
219-221 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
phosphine
Stringa SMILE
CC(C=O)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19OP/c1-18(17-22)23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21/h2-17H,1H3
VHUQEFAWBCDBSC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Preparation of acitretin analogs with antitumor activity
- Stereoselective synthesis of essential building blocks of phorboxazole A via hetero Diels-Alder and stereoselective hetero-Michael addition/equilibration
- Preparation of C1-C14 fragment of sarcoglaucol-16-one via Z-selective ando-type Horner-Wadsworth-Emmons olefination
- Wittig reactions
- Synthesis of ring-expanded and epothilone-hybridized macrosphelide analogs as apoptosis-inducing agents
- Preparation of phosphonic acid-containing analogs of mycophenolic acid as inhibitors of IMPDH
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?