Documenti fondamentali
373788
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
Sinonimo/i:
Bi(TMHD)2
About This Item
Formula condensata:
Bi(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
758.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
89-99 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Bi](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)