Documenti fondamentali
372986
Sigma-Aldrich
Poly[(phenyl isocyanate)-co-formaldehyde]
average Mn ~340
Sinonimo/i:
PAPI 2027, PMDI, Polymethylene polyphenyl isocyanate
About This Item
Formula condensata:
[C6H3(NCO)CH2]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Densità del vapore
8.6 (vs air)
Stato
liquid
Attività specifica
~2.7 isocyanate groups/molecule
PM
average Mn ~340
Indice di rifrazione
n20/D 1.628
Viscosità
180 cP(25 °C)(lit.)
P. ebollizione
200 °C/5 mmHg
Densità
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C([H])=O.O=C=Nc1ccccc1
Descrizione generale
Poly[(phenyl isocyanate)-co-formaldehyde] (PPIF) is a chain extender and a cross-linker that is used in the formation of a polyurethane system by forming amide linkages (−NCO).[1][2]
Applicazioni
PPIF can be used as a cross-linker to DNA and CTMA based films for the fabrication of biomaterials for organic electronic devices. It can be used in the formation of polyurethane based materials for non-linear optical applications.[3][4][5][6]
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system, Respiratory system,Eyes,Lungs
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Poling and optical studies of DNA NLO waveguides.
Heckman EM, et al.
Proceedings of SPIE, 98(10), 54-54 (2011)
New materials with detachable azobenzene: effective, colourless and extremely stable surface relief gratings.
Goldenberg LM, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(43), 8068-8071 (2009)
DNA biopolymer conductive cladding for polymer electro-optic waveguide modulators.
Heckman EM, et al.
Applied Physics Letters, 98(10), 54-54 (2011)
Biomaterials-based organic electronic devices.
Bettinger CJ and Bao Z
Polymer International, 59(5), 563-567 (2010)
Electric poling and relaxation of thermoset polyurethane second-order nonlinear optical materials: Role of cross-linking and monomer rigidity.
Zhang C, et al.
Macromolecules, 34(2), 235-243 (2001)