Documenti fondamentali
367990
Sigma-Aldrich
1H-Benzotriazol-1-ylmethyl isocyanide
94%
Sinonimo/i:
1-(Isocyanomethyl)-1H-benzotriazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.16
Beilstein:
7762310
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
94%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
80-84 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isonitrile
Stringa SMILE
[C-]#[N+]Cn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C8H6N4/c1-9-6-12-8-5-3-2-4-7(8)10-11-12/h2-5H,6H2
YZTNZXMSOPEFKC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Passerini condensation
  • Ugi type reactions
  • Heterocyclization with imines
  • Preparation of silver (isocyanomethyl)benzotriazole polymeric complex
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)