Documenti
366684
Sigma-Aldrich
Dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H10(CO2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.23
Beilstein:
2213375
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
67-69 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H16O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-
LNGAGQAGYITKCW-ZKCHVHJHSA-N
Descrizione generale
Dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate is an unsaturated ester. Sterically favored conformations of the dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate molecule has been reported.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
RIS Models and Unperturbed Chain Properties of Polyesters Containing 1, 3-Cyclobutylene and 1, 4-Cyclohexylene Linkages.
Sulatha MS and Natarajan U.
Macromolecular Theory and Simulations, 12(1), 61-71 (2003)