156345
2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutane
98%
Sinonimo/i:
2,3-Dinitro-2,3-dimethylbutane
Scegli un formato
53,90 €
Prezzo di listino77,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
53,90 €
Prezzo di listino77,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
214-215 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitro
Stringa SMILE
CC(C)([N+]([O-])=O)C(C)(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H12N2O4/c1-5(2,7(9)10)6(3,4)8(11)12/h1-4H3
DWCLXOREGBLXTD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?