365602
Sinomenine
0.3 mol chloroform of crystallization
About This Item
Prodotti consigliati
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Impurezze
0.3 mol chloroform of crystallization
Punto di fusione
180 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ether
ketone
Stringa SMILE
COC1=CC2[C@@H]3Cc4ccc(OC)c(O)c4[C@]2(CCN3C)CC1=O
InChI
1S/C19H23NO4/c1-20-7-6-19-10-14(21)16(24-3)9-12(19)13(20)8-11-4-5-15(23-2)18(22)17(11)19/h4-5,9,12-13,22H,6-8,10H2,1-3H3/t12-,13+,19-/m1/s1
INYYVPJSBIVGPH-QHRIQVFBSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)