Y0002397
Vasicine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Vasicine, (−)-Peganine, (3S)-1,2,3,9-Tetrahydropyrrolo[2,1-b]quinazolin-3-ol
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1C2=NC3=CC=CC=C3CN2CC1
InChI
1S/C11H12N2O/c14-10-5-6-13-7-8-3-1-2-4-9(8)12-11(10)13/h1-4,10,14H,5-7H2/t10-/m0/s1
YIICVSCAKJMMDJ-JTQLQIEISA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)