Documenti fondamentali
365165
Sigma-Aldrich
L-lattato di sodio
99%
Sinonimo/i:
Acido L-lattico, Acido (S)-2-idrossipropionico, Acido sarcolattico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5NaO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.06
Beilstein:
4567087
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −12°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
163-165 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alessio Innocenti et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(7), 2654-2657 (2009-03-20)
The inhibition of the beta-carbonic anhydrases (CAs, EC 4.2.1.1) from the pathogenic fungi Cryptococcus neoformans (Can2) and Candida albicans (Nce103) with carboxylates such as the C1-C5 aliphatic carboxylates, oxalate, malonate, maleate, malate, pyruvate, lactate, citrate and some benzoates has been