Documenti fondamentali
364045
Sigma-Aldrich
Ethyl-1-propenyl ether, mixture of cis and trans
98%
Sinonimo/i:
1-Ethoxypropene
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCH=CHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Beilstein:
1735974
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.398 (lit.)
P. ebollizione
67-76 °C (lit.)
Densità
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO\C=C\C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
XDHOEHJVXXTEDV-HWKANZROSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)