Documenti
363766
Sigma-Aldrich
2′-Chloroacetanilide
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6H4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.61
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
88-90 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccccc1Cl