Documenti fondamentali
363200
Sigma-Aldrich
4-(Octyloxy)benzoic acid
98%
Sinonimo/i:
4-n -Octyloxybenzoic acid, p -Octoxybenzoic acid, p -(Octyloxy)benzoic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7OC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
liquid crystal
Punto di fusione
101-105 °C (lit.)
Temp. transizione
crystalline phase to smectic phase 101 °C
smectic phase to nematic phase 108 °C
nematic phase to isotropic phase 147 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O3/c1-2-3-4-5-6-7-12-18-14-10-8-13(9-11-14)15(16)17/h8-11H,2-7,12H2,1H3,(H,16,17)
IALWCYFULVHLEC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Intermediate for the synthesis of liquid crystals including chiral ferroelectric benzoates. Used in the preparation of medicinal compounds.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aldrichimica Acta, 23, 23-23 (1990)