Documenti fondamentali
362654
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
98%
Scegli un formato
5 G
18,76 €
18,76 €
Prezzo di listino26,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
18,76 €
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(NO2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
18,76 €
Prezzo di listino26,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
142-144 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
nitro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(ccc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4FNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
ICXSHFWYCHJILC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid is reported to react with an aldehyde, isonitrile and a primary amine tethered to a Boc-protected internal amino or hydroxyl nucleophile, to afford the Ugi product.[1]
Applicazioni
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid may be used in the synthesis of:
  • dibenz[b,f]oxazepin-11(10H)-ones, via the nucleophilic aromatic substitution (SNAr) of fluorine in 2-fluoro-5-nitrobenzoic acid with the OH of various 2-aminophenols on solid support[2]
  • synthesis of substituted dibenzazocines on solid support, via SNAr of fluorine in 2-fluoro-5-nitrobenzoic acid with the OH function of the immobilized polysubstituted phenols[3]
  • in the synthesis of oxazepines[4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Wim Meutermans et al.
ChemMedChem, 1(11), 1164-1194 (2006-09-20)
Drug discovery has long suffered from the difficulty of having to place pharmacophoric groups in just the right spatial arrangement to elicit the desired biological response. Although some molecule classes have been discovered that seem to be privileged structures for
Solid support synthesis of 2-substituted dibenz [b, f] oxazepin-11 (10H)-ones< i> via</i> S< sub> N</sub> Ar methodology on AMEBA resin.
Ouyang X, et al.
Tetrahedron, 55(10), 2827-2834 (1999)
Efficient approach for the diversity-oriented synthesis of macro-heterocycles on solid-support.
Giulianotti M and Nefzi A.
Tetrahedron Letters, 44(28), 5307-5309 (2003)