Documenti fondamentali
362212
Sigma-Aldrich
Iododioxobis(triphenylphosphine)rhenium(V)
98%
About This Item
Formula condensata:
[(C6H5)3P]2ReO2I
Numero CAS:
Peso molecolare:
869.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: rhenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
195-197 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Re](=O)=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.HI.2O.Re/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;/h2*1-15H;1H;;;/q;;;;;+1/p-1
PMWGPGWRMJAPNT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Catalyst for:
  • Chemoselective direct reductive amination reactions
  • Selective hydrogenation reactions
  • Living radical polymerization reactions
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)