Documenti fondamentali
361178
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzoic acid sodium salt hydrate
99%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4CO2Na·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.12 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O.[Na+].Nc1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2.Na.H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
HWVSNYIAZJHZFQ-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)