Documenti fondamentali
360899
Sigma-Aldrich
Ethyl potassium malonate
98%
Sinonimo/i:
Monoethyl malonate potassium salt, Potassium monoethyl malonate
Scegli un formato
25 G
62,10 €
100 G
207,00 €
62,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
62,10 €
100 G
207,00 €
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCOCH2CO2K
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.20
Beilstein:
3721682
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
62,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
194 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
[K+].CCOC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H8O4.K/c1-2-9-5(8)3-4(6)7;/h2-3H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
WVUCPRGADMCTBN-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Ethyl potassium malonate (potassium ethyl malonate) reacts with aryl nitriles in the presence of zinc chloride and a catalytic amount of Hünig′s base to yield β-amino acrylates.[1] Ethyl potassium malonate is formed as an intermediate during the synthesis of ethyl tert-butyl malonate.[2]
Applicazioni
Ethyl potassium malonate (potassium ethyl malonate) may be used to generate (trimethylsilyl)ethyl malonate in situ, which can be acylated to prepare a variety of β-ketoesters or alkylidene malonates.[3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Jae Hoon Lee et al.
The Journal of organic chemistry, 72(26), 10261-10263 (2007-12-01)
Reaction of aryl nitriles with potassium ethyl malonate in the presence of zinc chloride and a catalytic amount of Hünig's base provided beta-amino acrylates in moderate to good yield. Compared to the classical Blaise reaction, this reaction is safer (endothermic)
Ethyl tert-Butyl Malonate.
Strube RE.
Organometallic Syntheses, 34-34 (1963)
A process for the synthesis of ?-ketoesters using in-situ generated (trimethylsilyl) malonates
Wang X, et al.
Tetrahedron Letters, 35(50), 9323-9326 (1994)