8.00898
Diethyl malonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Diethyl malonate, Ethyl malonate, Malonic acid diethyl ester
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 40 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
435 °C (DIN 51794)
Potenza
15720 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.8-12.8 % (v/v)
P. ebollizione
199 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-50 °C
Temp. transizione
flash point 90 °C (DIN 51758)
Solubilità
20.8 g/L (External MSDS)
Densità
1.055 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CC)C(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.053 - 1.057
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup