Documenti fondamentali
359017
Sigma-Aldrich
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
98%
Sinonimo/i:
cis,cis-1,3,5-Trihydroxycyclohexane, cis-Phloroglucitol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O3 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Beilstein:
2203732
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
108-111 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O[C@H]1C[C@@H](O)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C6H12O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h4-9H,1-3H2;2*1H2/t4-,5+,6-;;
MAPLMYMZLRIJSP-XHTDGWPASA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)