357871
5-Mercapto-1-methyltetrazole
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
125-128 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cn1nnnc1S
InChI
1S/C2H4N4S/c1-6-2(7)3-4-5-6/h1H3,(H,3,5,7)
XOHZHMUQBFJTNH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?