Documenti fondamentali
356891
Sigma-Aldrich
Cobalt
foil, thickness 1.0 mm, 99.95% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cobalt element, Cobalt-59
Scegli un formato
6.25 CM2
104,00 €
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6.25 CM2
104,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Co
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.93
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141710
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.95% trace metals basis
Stato
foil
Resistività
6.24 μΩ-cm, 20°C
Spessore
1.0 mm
P. ebollizione
2900 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Co]
InChI
1S/Co
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Quantità
25 × 25 mm (approximately 5.6 g)
50 × 50 mm (approximately 22.4 g)
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Cobalt powder, <150 μm, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266647
Cobalt
Cobalt powder, 2 μm particle size, 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266639
Cobalt
Tungsten foil, thickness 0.5 mm, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
357189
Tungsten
Silver colloidal, 65-75% Ag basis
Sigma-Aldrich
85131
Silver
Takuya Kurahashi et al.
Inorganic chemistry, 52(7), 3908-3919 (2013-03-23)
The Co(salen)(X) complex, where salen is chiral N,N'-bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine and X is an external axial ligand, has been widely utilized as a versatile catalyst. The Co(salen)(X) complex is a stable solid that has been conventionally described as a Co(III)(salen)(X) complex. Recent
Markus Mandl et al.
Biochemical and biophysical research communications, 434(1), 166-172 (2013-04-02)
Solid tumors include hypoxic areas due to excessive cell proliferation. Adaptation to low oxygen levels is mediated by the hypoxia-inducible factor (HIF) pathway promoting invasion, metastasis, metabolic alterations, chemo-resistance and angiogenesis. The transcription factor HIF-1, the major player within this
H John Cooper et al.
The Journal of bone and joint surgery. American volume, 95(10), 865-872 (2013-05-17)
Femoral stems with dual-taper modularity were introduced to allow additional options for hip-center restoration independent of femoral fixation in total hip arthroplasty. Despite the increasing availability and use of these femoral stems, concerns exist about potential complications arising from the
Jeannette Ø Penny et al.
Acta orthopaedica, 84(2), 130-137 (2013-04-20)
Wear particles from metal-on-metal arthroplasties are under suspicion for adverse effects both locally and systemically, and the DePuy ASR Hip Resurfacing System (RHA) has above-average failure rates. We compared lymphocyte counts in RHA and total hip arthroplasty (THA) and investigated
Hassan Imran Afridi et al.
Clinical laboratory, 59(3-4), 247-256 (2013-06-04)
The aim of the present study was to compare the level of chromium (Cr), cobalt (Co), and manganese (Mn) in biological samples (blood, urine, and scalp hair) of patients suffering from different types of viral hepatitis (A, B, C, D
Articoli
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.