349593
6-Fluoroindole
98%
Sinonimo/i:
NSC 520436
Saggio
98%
Punto di fusione
72-76 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6FN/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H
YYFFEPUCAKVRJX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators[3]
- antibacterial agents[4]
- antifungal agents[5]
- Sodium-Dependent Glucose Co-transporter 2 (SGLT2) Inhibitors for the management of hyperglycemia in diabetes[6]
- potent selective serotonin reuptake inhibitors[7][8]
- inhibitors of HIV-1 attachment[9]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?