Documenti fondamentali
347450
Sigma-Aldrich
Lithium deuteroxide solution
7.5 wt. % in D2O, ≥98 atom % D
Sinonimo/i:
Lithium deuteroxide (3N in D2O) solution
Scegli un formato
100 G
366,88 €
366,88 €
Prezzo di listino387,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
366,88 €
About This Item
Formula condensata:
LiOD
Numero CAS:
Peso molecolare:
24.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.13
366,88 €
Prezzo di listino387,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
7.5 wt. % in D2O
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.363
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Li+].[O-][2H]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
WMFOQBRAJBCJND-DYCDLGHISA-M
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)