Documenti fondamentali
346101
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoyl chloride
96%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H2(F)COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.572 (lit.)
P. ebollizione
143-144 °C/35 mmHg (lit.)
Densità
1.568 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cc(C(Cl)=O)c(Cl)cc1Cl
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)