Documenti fondamentali
345482
Sigma-Aldrich
Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
98%
Sinonimo/i:
α,β-Isopropylidene-D-glyceric acid methyl ester, Methyl α,β-isopropylidene-D-glycerate, Methyl 2,3-O-isopropylidene-D-glycerate
Scegli un formato
5 G
86,80 €
86,80 €
Prezzo di listino124,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
86,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Beilstein:
4292353
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
86,80 €
Prezzo di listino124,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +8.5°, c = 1.5 in acetone
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
70-75 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
ketal
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H12O4/c1-7(2)10-4-5(11-7)6(8)9-3/h5H,4H2,1-3H3/t5-/m1/s1
DOWWCCDWPKGNGX-RXMQYKEDSA-N
Applicazioni
Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate may be used as a starting material to synthesize (2R)-[1-2H2]-glycerol, a probe to study the stereochemistry of glycerol metabolism in Streptomyces cattleya.[1] It may also be used to synthesize organic building blocks like (R)-2,3-dihydroxy-3-methylbutyl toluene-p-sulfonate[2] and (2S,8R)-2-amino-8-[(R) 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-8-oxooctanoic acid.[3]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of 2-amino-8-oxodecanoic acids (Aodas) present in natural hystone deacetylase inhibitors.
Rodriquez M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(1) (2006)
Biosynthesis of fluoroacetate and 4-fluorothreonine by Streptomyces cattleya. The stereochemical processing of glycerol.
Nieschalk J, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 8, 799-800 (1997)
Synthesis of (24 R)-11a-(4-carboxybutyryloxy)-24, 25-dihydroxyvitamin D 3: a novel haptenic derivative producing antibodies of high affinity for (24 R)-24, 25-dihydroxyvitamin D 3.
Kobayashi N, et al.
J. Chem. Soc., Perkin Trans., 3, 269-275 (1994)