Documenti fondamentali
345237
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloropalladium(II)
98%
Sinonimo/i:
PdCl2(dppe)
About This Item
Formula condensata:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]PdCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
575.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
core: palladium
Stringa SMILE
Cl[Pd]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2ClH.Pd/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
LDJXFZUGZASGIW-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Leila Tabrizi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(41), 14164-14173 (2017-10-07)
New multinuclear gold(iii), palladium(ii) pincer complexes containing bis(diphenylphosphino) ferrocene/non-ferrocene ligands of formula [(L)Au(μ2-η2-CS3)Pd(dppf)](PF6)2, 1, and [(L)Au(μ2-η2-CS3)Pd(dppe)](PF6)2, 2 (HL = 5-methoxy-1,3-bis (1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)benzene, dppf = 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene, and dppe = bis(diphenylphosphino)ethane) have been synthesized and fully characterized. Both complexes are more cytotoxic to