Documenti fondamentali
215961
Sigma-Aldrich
Tin(IV) bromide
99%
Sinonimo/i:
Tetrabromostannane, Tetrabromotin, Tin tetrabromide, Stannic bromide
Scegli un formato
50 G
109,00 €
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
109,00 €
About This Item
Formula condensata:
SnBr4
Numero CAS:
Peso molecolare:
438.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
reagent type: catalyst
P. ebollizione
202 °C (lit.)
Punto di fusione
31 °C (lit.)
Densità
3.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Sn](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
LTSUHJWLSNQKIP-UHFFFAOYSA-J
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Adam J Biacchi et al.
ACS nano, 12(10), 10045-10060 (2018-09-25)
Colloidal-based solution syntheses offer a scalable and cost-efficient means of producing 2D nanomaterials in high yield. While much progress has been made toward the controlled and tailorable synthesis of semiconductor nanocrystals in solution, it remains a substantial challenge to fully
Dongkun Yu et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(23), 4958-4966 (2019-05-24)
The concept of eutectic molecular liquids (EMLs) was defined, and a strategy to form EMLs based on noncovalent interactions was proposed. We verified the formation and investigated the properties, interaction sites, and interaction energies of the obtained 16 EMLs. Moreover