Documenti fondamentali
344184
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
6-Methyl-2,3-pyridinedicarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
170 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(C(O)=O)c(n1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-4-2-3-5(7(10)11)6(9-4)8(12)13/h2-3H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
PHQBKLKZIXCRIX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)