Documenti fondamentali
343781
Sigma-Aldrich
Maleic anhydride-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
2,5-Furandione-3,4-d2
Scegli un formato
1 G
350,55 €
5 G
950,00 €
350,55 €
Prezzo di listino369,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
350,55 €
5 G
950,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
350,55 €
Prezzo di listino369,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
powder
P. ebollizione
200 °C (lit.)
Punto di fusione
51-56 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C1=C([2H])C(=O)OC1=O
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H/i1D,2D
FPYJFEHAWHCUMM-QDNHWIQGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)