342939
Barium titanate(IV)
pieces, 3-12 mm, 99.8% trace metals basis
Sinonimo/i:
Barium metatitanate, Titanium barium oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.8% trace metals basis
Forma fisica
pieces
sintered
Impiego in reazioni chimiche
core: barium
reagent type: catalyst
reagent type: catalyst
core: titanium
Dimensione particelle
3-12 mm
Densità
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Synthesis of high-dielectric polymer composite materials
- Inverse electron demand Diels-Alder reactions
Catalyst for:
- Selectivity of methane oxidation
- Vapor phase intramolecular dehydration
Used for:
- Synthesis of flexible transparent conductive coatings
- X7R multilayer ceramic capacitors
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?