Documenti fondamentali
341339
Sigma-Aldrich
Phenylboronic acid 1,3-propanediol ester
99%
Sinonimo/i:
2-Phenyl-1,3,2-dioxaborinane, Phenyl boronic acid glycol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
P. ebollizione
106 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1COB(OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H11BO2/c1-2-5-9(6-3-1)10-11-7-4-8-12-10/h1-3,5-6H,4,7-8H2
QLWMDSAMEIJLQB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)