340707
Manganese(II) nitrate solution
48-52 wt. % in dilute nitric acid
Sinonimo/i:
Manganese dinitrate, Manganous nitrate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Composizione
HNO3, <5 wt. %
Concentrazione
45-50 wt. % (complexometric)
48-52 wt. % in dilute nitric acid
Densità
1.536 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mn.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Brain
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?