Documenti fondamentali
339156
Sigma-Aldrich
Barium thiocyanate hydrate
About This Item
Formula condensata:
Ba(SCN)2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.49 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Stringa SMILE
O.N#CS[Ba]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Ba.H2O/c2*2-1-3;;/h2*3H;;1H2/q;;+2;/p-2
RPIMIEHGCRZMML-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
The phosphorescence emission spectra and lifetime of the thiocyanate salt of barium has been measured.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lower-Energy Electronic States of HNCS, NCS-, and Thiocyanate Salts.
McDonald JR, et al.
J. Chem. Phys. , 51(5), 1723-1731 (1969)