337110
2-Fluoro-4-methylaniline
99%
Sinonimo/i:
2-Fluoro-p-toluidine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.533 (lit.)
P. eboll.
70-71 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)c(F)c1
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
ZQEXBVHABAJPHJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup