Documenti fondamentali
337072
Sigma-Aldrich
Lead(II) molybdate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lead molybdenum oxide, Molybdic acid lead(II) salt, Plumbous molybdate
About This Item
Formula condensata:
PbMoO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: lead
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[PbH2++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.4O.Pb/q;;;2*-1;+2
XJUNRGGMKUAPAP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for photocatalytic reactions
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)