Documenti fondamentali
336955
Sigma-Aldrich
Tri-tert-butylphosphine
90%, technical grade
Sinonimo/i:
P(t-Bu)3
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3C]3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.32
Beilstein:
1738613
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
technical grade
Saggio
90%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
P. ebollizione
102-103 °C/13 mmHg (lit.)
Punto di fusione
30-35 °C (lit.)
Densità
0.834 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Minseon Kong et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(12) (2020-12-19)
The leakage and volatilization of liquid electrolytes limit the commercialization of dye-sensitized solar cells (DSCs). As solid-state (ss) hole-transporting materials, free from leakage and volatilization, biscarbazole-based polymers with different molecular weights (PBCzA-H (21,200 g/mol) and PBCzA-L (2450 g/mol)) were applied