Documenti fondamentali
335584
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
98%
Sinonimo/i:
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-tolunitrile
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H3(F)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4495 (lit.)
Densità
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
Fc1c(cccc1C(F)(F)F)C#N
InChI
1S/C8H3F4N/c9-7-5(4-13)2-1-3-6(7)8(10,11)12/h1-3H
NMWOWGXPPBIZNH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)