Documenti fondamentali
336068
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-1,4-phenylenediamine
97%
Sinonimo/i:
2,5-Dimethyl-1,4-diaminobenzene, 2,5-Dimethyl-p -phenylenediamine
Scegli un formato
5 G
41,58 €
41,58 €
Prezzo di listino59,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
41,58 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H2(NH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
eCl@ss:
39030503
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
41,58 €
Prezzo di listino59,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
149-150 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(N)c(C)cc1N
InChI
1S/C8H12N2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,9-10H2,1-2H3
BWAPJIHJXDYDPW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xing Han et al.
Chemical Society reviews, 49(17), 6248-6272 (2020-07-30)
Covalent organic frameworks (COFs) are constructed using reticular chemistry with the building blocks being connected via covalent bonds and have emerged as a new series of porous materials for multitudinous applications. Most COFs reported to date are achiral, and only
Ying Zhang et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 13(1), 8-33 (2020-11-28)
Porous organic frameworks (POFs) are a kind of porous material with a network structure composed of repeated monomers, which have excellent physical and chemical properties, such as a high surface area, high porosity, uniform pore sizes and structural diversity, and
Erin L Willis et al.
PloS one, 6(7), e21159-e21159 (2011-07-19)
After ovulation, non-pregnant female giant pandas experience pseudopregnancy. During pseudopregnancy, non-pregnant females exhibit physiological and behavioral changes similar to pregnancy. Monitoring hormonal patterns that are usually different in pregnant mammals are not effective at determining pregnancy status in many animals