Documenti fondamentali
335401
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2,6-diphenylphenol
99%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H2(C6H5)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
137-139 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1c(cc(cc1-c2ccccc2)[N+]([O-])=O)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H13NO3/c20-18-16(13-7-3-1-4-8-13)11-15(19(21)22)12-17(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,20H
YCXQKJXTGDYKIO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Nitro-2,6-diphenylphenol reacts with nitrogen dioxide in benzene solution to give the C2-epimeric 2,6-dihydroxy-4,5-dinitrocyclohex-3-enones.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reactions of 4-Methyl-2, 6-diphenylphenol and 4-Nitro-2, 6-diphenylphenol with Nitrogen Dioxide.
Hartshorn MP, et al.
Australian Journal of Chemistry, 38(11), 1613-1620 (1985)