232408
4-Chloropyridine N-oxide
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][n+]1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C5H4ClNO/c6-5-1-3-7(8)4-2-5/h1-4H
DPJVRASYWYOFSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3