332798
2,3,4,5-Tetrafluoronitrobenzene
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. ebollizione
80 °C/24 mmHg (lit.)
Densità
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF4NO2/c7-2-1-3(11(12)13)5(9)6(10)4(2)8/h1H
MKMDVNZEIQDZEP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?